Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Hurtig trykventil NMR-rør
Artikelnummer. 15328998
Skift visning
Længde (metrisk):
177,8 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15328998 177,8 mm
1 options
Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved forhøjet eller reduceret tryk.
Artikelnummer. 15328998 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. 665060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    1208.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.36 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved forhøjet eller reduceret tryk.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Quick Pressure Valve NMR Tube er specielt designet til at forenkle arbejdet med NMR-undersøgelser til katalyse, gas-væskefasereaktioner, luftfølsomme prøver og undersøgelser med forhøjede temperaturer ved brug af opløsningsmidler med lavt kogepunkt.
  • På grund af glassets natur bør der udvises ekstrem forsigtighed ved brug ved forhøjet eller reduceret tryk, da ydeevne af rør under tryk eller vakuum ikke kan garanteres.
  • Der bør altid anvendes passende sikkerhedsafskærmning, når der arbejdes under disse forhold.
Tekniske data
Camber (metrisk) 13μ m
Koncentricitet (metrisk) 25 μm
Længde (metrisk) 177,8 mm
Materiale Glas (Type 1, Klasse A)
Produkttype Højpræcisions NMR prøverør
Oversigt Maks. Tryk: 100psi
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Feltstyrke 500 MHz
Tykkelse (metrisk) væg 0.38 mm
Model- 528-QPV-7