Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Bruker Spinner turbine
Artikelnummer. 15318598
Skift visning
Type:
Spinner turbine
Artikelnummer. Type
15318598 Spinner turbine
1 options
Artikelnummer. 15318598 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5140.00 DKK
    4220.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 919.63 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Spinnerturbine er fremstillet efter præcisionsstandarder, der overstiger spektrometerprodukter med hensyn til dimensionstolerance, pålidelighed og levetid.
  • Forårsager mindre skade på sondeindsatsen ved bedre kontrol af prøveindsatsen.
  • Omdrejningstællerstrimmel nu med foliebeskyttelse for forbedret levetid.
  • Længere øvre cylinderstabilisator kan let identificeres med 3 mm gult bånd.
  • Variabel temperaturdrift fra -150 °C til 200 °C.
  • Kan blandes med originaler under prøveskifterdrift.
  • Vægt kompatibel med stuetemperatur spinnere.
  • Følsomhed matchet med originalerne.
  • Langt mindre tilbøjelige til at gå i stykker sammenlignet med keramiske spinnere, hvis de tabes på en hård overflade, og mere økonomisk.
  • Lang levetid højtemperatur O-ringe i top og bund.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker NMR-spektrometer
Type Spinner turbine
Model- B-PEEK-5