Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Engangs NMR-rørhætter, 5,0 mm Dia.
Artikelnummer. 15388708 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Aqua
Assorted
Black
Blue
Diverse
Fuchsia
Green
Hvid
Orange
Pink
Purple
Rød
Red
Sky Blue
White
Yellow
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15388708
Brand: Bel-Art™ 660050102
Forskellige farver hjælper med at spore prøver baseret på forskellige referenceopløsningsmidler.
Alert: When using Chloroform or Acetone as a reference solution, please avoid direct contact between the sample and the disposable cap, and avoid long term storage over 2 hours. If these conditions cannot be avoided, please use PTFE tube caps.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 5.0 mm
Lukkestørrelse 5 mm
Produkttype NMR Tube Cap
Autoklaverbar Not Autoclavable
Materiale EVA
Farve Red
Til brug med (applikation) NMR Spectroscopy
Mængde 100/Pk.
Produktlinje Wilmad™ 521-RED-100
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use