Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Engangs NMR-rørhætter, 5,0 mm Dia.
Artikelnummer. 15368718 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Aqua
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Himmelblå
Hvid
Lilla
Lyserød
Magenta
Orange
Rød
Rød
Sort
Mængde:
100/pakke
1000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15368718
Brand: Bel-Art™ 660051002
Forskellige farver hjælper med at spore prøver baseret på forskellige referenceopløsningsmidler.
Advarsel: Når du bruger Chloroform eller Acetone som referenceopløsning, skal du undgå direkte kontakt mellem prøven og engangshætten og undgå langtidsopbevaring over 2 timer. Hvis disse forhold ikke kan undgås, skal du bruge PTFE-rørhætter.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 5.0 mm
Lukkestørrelse 5 mm
Produkttype NMR Tube Cap
Autoklaverbar Not Autoclavable
Materiale EVA
Farve Rød
Til brug med (applikation) NMR-spektroskopi
Mængde 1000/pakke
Produktlinje Wilmad™ 521-RED-1000
Sterilitet Non-sterile