Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Engangs NMR-rørhætter, 5,0 mm Dia.
Artikelnummer. 15348718 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Aqua
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Himmelblå
Hvid
Lilla
Lyserød
Magenta
Orange
Rød
Rød
Sort
Mængde:
100/pakke
1000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15348718
Brand: Bel-Art™ 660050112
Forskellige farver hjælper med at spore prøver baseret på forskellige referenceopløsningsmidler.
Alert: When using Chloroform or Acetone as a reference solution, please avoid direct contact between the sample and the disposable cap, and avoid long term storage over 2 hours. If these conditions cannot be avoided, please use PTFE tube caps.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 5.0 mm
Lukkestørrelse 5 mm
Produkttype NMR Tube Cap
Autoklaverbar Not Autoclavable
Materiale EVA
Farve Gul
Til brug med (applikation) NMR Spectroscopy
Mængde 100/pakke
Produktlinje Wilmad™ 521-YLW-100
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use