Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Engangs NMR-rørhætter, 5,0 mm Dia.
Artikelnummer. 15338728
Skift visning
Farve:
Aqua
Blå
Diverse
Hvid
Rød
Sky Blue
Mængde:
100/pakke
1000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
15338728 Diverse 1000/pakke -
15398708 Sky Blue 100/pakke Pakke med 100
15358718 Blå 1000/pakke Pakke med 1000
15368718 Rød 1000/pakke Pakke med 1000
15328728 Aqua 1000/pakke -
15358728 Hvid 1000/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15338728 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660051009
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Forskellige farver hjælper med at spore prøver baseret på forskellige referenceopløsningsmidler.
Advarsel: Når du bruger Chloroform eller Acetone som referenceopløsning, skal du undgå direkte kontakt mellem prøven og engangshætten og undgå langtidsopbevaring over 2 timer. Hvis disse forhold ikke kan undgås, skal du bruge PTFE-rørhætter.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 5.0 mm
Lukkestørrelse 5 mm
Produkttype NMR-rørhætte
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale EVA
Farve Diverse
Til brug med (applikation) NMR-spektroskopi
Mængde 1000/pakke
Produktlinje Wilmad™ 521-ASST-1000
Sterilitet Ikke-steril