Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Engangs NMR-rørhætter, 5,0 mm Dia.
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Aqua
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Himmelblå
Hvid
Lilla
Lyserød
Magenta
Orange
Rød
Rød
Sort
Mængde:
100/pakke
1000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
Alert: When using Chloroform or Acetone as a reference solution, please avoid direct contact between the sample and the disposable cap, and avoid long term storage over 2 hours. If these conditions cannot be avoided, please use PTFE tube caps.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5.0 mm |
| Lukkestørrelse | 5 mm |
| Produkttype | NMR Tube Cap |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Materiale | EVA |
| Farve | Diverse |
| Til brug med (applikation) | NMR Spectroscopy |
| Mængde | 100/pakke |
| Produktlinje | Wilmad™ 521-ASST-100 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |