Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Ultratyndvæggede præcisions-NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
Indeholder
Rør og engangshætte
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 6μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 13μ m |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Quartz |
| Produkttype | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,±9635 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,±4965 0,0065 mm |
| Feltstyrke | 600 MHz |
| Til brug med (applikation) | Ideel til eksperimenter, der kræver kritisk shimming-kvalitet (højt/ultrahøjt felt, ikke-spinning, multi-dimensionelle, multi-nuclei, DNP-eksperimenter og undersøgelser, der involverer biologiske prøver) |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Vis mere |