Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Ultratyndvæggede præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15348948 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
537-PPT-7-5
537-PPT-8-5
537-PPT-9-5
540-PPT-7-5
540-PPT-8-5
540-PPT-9-5
545-PPT-7-5
545-PPT-8-5
545-PPT-9-5
Feltstyrke:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6
Artikelnummer. 15348948
Brand: Wilmad-LabGlass™ 664010595
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6
Indeholder
Tube and disposable cap
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Tekniske data
Camber (metrisk) 13 μm
Koncentricitet (metrisk) 25μm
Længde (metrisk) 228,6 mm
Materiale Quartz
Produkttype High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 4.9635±0.0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.4965±0.0065 mm
Feltstyrke 400 MHz
Til brug med (applikation) Ideal for experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples)
Længde (engelsk) 9 in.
Tykkelse (metrisk) væg 0.24 mm
Model- 540-PPT-9-5