Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Ultratyndvæggede præcisions-NMR-rør
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Brand:  Wilmad-LabGlass™ 66401-0585
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15338948
Advarsel:
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6
Indeholder: Tube and disposable cap
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Tekniske data
Tekniske data
13 μm
203.2 mm
4.4965±0.0065 mm
Ideal for experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples)
0.24 mm
25μm
4.9635±0.0065 mm
400MHz
8 in.
540-PPT-8-5
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Ultratyndvæggede præcisions-NMR-rør > Model 540-PPT-8-5; 400 MHz; 8 in. L; 4.9635±0.0065mm O.D.