Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Ultratyndvæggede præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15309018 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
537-PPT-7-5
537-PPT-8-5
537-PPT-9-5
540-PPT-7-5
540-PPT-8-5
540-PPT-9-5
545-PPT-7-5
545-PPT-8-5
545-PPT-9-5
Feltstyrke:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6
Artikelnummer. 15309018
Brand: Wilmad-LabGlass™ 666010595
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6
Indeholder
Rør og engangshætte
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
  • Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
  • Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
  • Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Camber (metrisk) 6μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Længde (metrisk) 228,6 mm
Materiale Quartz
Produkttype High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 4,±9635 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4,±4965 0,0065 mm
Feltstyrke 600 MHz
Til brug med (applikation) Ideel til eksperimenter, der kræver kritisk shimming-kvalitet (højt/ultrahøjt felt, ikke-spinning, multi-dimensionelle, multi-nuclei, DNP-eksperimenter og undersøgelser, der involverer biologiske prøver)
Længde (engelsk) 9 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.24 mm
Model- 545-PPT-9-5