Få mere at vide
Bel-Art™ Wilmad™ Solid State NMR Rotor Cap Remover
Artikelnummer. 15358608
Skift visning
Type:
Rotordæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15358608 Rotordæksel Hver
1 options
Artikelnummer. 15358608 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Eliminate possible damage of the cap and rotor with this zero turn cap remover. Wilmad™ 4.0mm Solid State NMR Rotor Cap Remover simplifies removal of end caps and base plugs in solid state NMR.
  • For use with 4mm solid state caps
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 4 mm rotor
Type Rotordæksel
Oversigt 4.0mm Solid State NMR Rotor Cap Remover
Inkluderer Rotor Cap Remover
Materiale Rustfrit stål
Model- RS-301-4180