Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm OD High-Throughput tyndvæggede NMR-rør, 7 in.L, med engangshætte
Artikelnummer. 15328658
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15328658 178 mm
1 options
Artikelnummer. 15328658 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 DKK
    1113.30 DKK / Pakke med 50
    Spare 46.70 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Grundigt inspiceret for at sikre succes med dine eksperimenter - designet til rutinemæssig brug i de fleste lav- til midtfelts NMR-spektrometre.
  • Højkvalitets 3 mm OD økonomi prøverør
  • Designet til rutinemæssig brug i de fleste lav- til midtfelts NMR-spektrometre
  • En af de bedste OD-tolerancer i branchen
  • Passer garanteret tæt i spinnerturbine
  • Fremstillet af ASTM E438 Type 1 Klasse B glas
  • 100 % inspiceret for overfladefejl og fysisk dimension for at sikre succes med dine eksperimenter
  • WG-3000-4-SJ og WG-3000-7-SJ leveres med autentisk Bruker SampleJet-hætter, alle andre kommer med en engangs NMR-hætte
  • Fremstillet i en ISO 9001:2008 USA anlæg
Tekniske data
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Glas (Type 1, Klasse B)
Produkttype Højgennemstrømning NMR-rør
Diameter (metrisk) Udvendig 2,±99 0,03 mm
Feltstyrke Høj gennemstrømning
Inkluderer Rør og engangshætte
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.27 mm
Mængde 50/Pk.
Model- Wilmad™ WG-3000-7-50