Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm OD High-Throughput tyndvæggede NMR-rør, 7 tommer, med Bruker SampleJet Cap
Shop alle SP Scienceware produkterBeskrivelse
Sælges 100 pr pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class B) |
| Produkttype | High Throughput NMR Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2,±99 0,03 mm |
| Feltstyrke | Høj gennemstrømning |
| Til brug med (applikation) | Til brug i Bruker™ SampleJet system. |
| Inkluderer | Rør& Bruker™ SampleJet Cap |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.27 mm |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vis mere |