Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm OD High-Throughput tyndvæggede NMR-rør, 4 in.L, med Bruker SampleJet Cap
Artikelnummer. 15308658 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
102 mm
Må ikke bruges sammen med keramiske spinnere.
Artikelnummer. 15308658
Brand: Bel-Art™ 660000077
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må ikke bruges sammen med keramiske spinnere.
Grundigt inspiceret for at sikre succes med dine eksperimenter - designet til rutinemæssig brug i de fleste lav- til midtfelts NMR-spektrometre.
Sælges 100 pr pakke
Tekniske data
Længde (metrisk) 102 mm
Materiale Glass (Type 1, Class B)
Produkttype High Throughput NMR Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 2,±99 0,03 mm
Feltstyrke Høj gennemstrømning
Til brug med (applikation) Til brug i Bruker™ SampleJet system.
Inkluderer Rør& Bruker™ SampleJet Cap
Længde (engelsk) 4 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.27 mm
Mængde 100/Pk.
Model- Wilmad™ WG-3000-4-SJ