Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm FEP prøverørforing
Artikelnummer. p-6970069 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,95 mm
3,65 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,50 mm
3,15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15358698
Brand: Bel-Art™ 660000371
Giver et kontamineringsfrit miljø til NMR-undersøgelser, hvor ætsende kemiske forbindelser såsom flussyre, ammoniumbifluorid og koncentrerede hydroxidopløsninger er til stede. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm FEP Sample Tube Liners er kompatible med Wilmads 7 tommer. NMR-rør.
  • Round-bottom, thin-wall construction minimizes filling-factor losses
  • NonrigidStraighten upon insertion into the sample tube.
  • PTFE plug is included with each liner.
  • Not recommended for elevated temperature studies.
Tekniske data
Længde (metrisk) 202 mm
Materiale FEP
Produkttype Tube Liner
Diameter (metrisk) Udvendig 1,95 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1,50 mm
Længde (engelsk) 8 in.
Model- 6003