Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm FEP prøverørforing
Artikelnummer. 15368698 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.95 mm
3.65 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.50 mm
3.15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15368698
Brand: Bel-Art™ 660000571
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver et kontamineringsfrit miljø til NMR-undersøgelser, hvor ætsende kemiske forbindelser såsom flussyre, ammoniumbifluorid og koncentrerede hydroxidopløsninger er til stede. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ 3 mm FEP Sample Tube Liners er kompatible med Wilmads 7 tommer. NMR-rør.
  • Rundbundet, tyndvægget konstruktion minimerer tab af fyldefaktor
  • Nonrigid Ret ved indsættelse i prøverøret.
  • PTFE-stik er inkluderet med hver liner.
  • Anbefales ikke til undersøgelser af forhøjede temperaturer.
Tekniske data
Længde (metrisk) 202 mm
Materiale FEP
Produkttype Tube Liner
Diameter (metrisk) Udvendig 3.65 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3.15 mm
Længde (engelsk) 8 tommer
Model- 6005