Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 15mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
515-1PP-7-5
515-1PP-8-5
515-1PP-9-5
515-3PP-7-5
515-3PP-8-5
515-3PP-9-5
515-5PP-7-5
515-5PP-8-5
515-5PP-9-5
515-7PP-7-5
515-7PP-8-5
515-7PP-9-5
Feltstyrke:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
60 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivning
Innehåller
Tube and disposable cap
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 51 μm |
| Koncentricitet (metrisk) | 254 μm |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15.065±0.008 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13.470±0.013 mm |
| Feltstyrke | 60 MHz |
| Til brug med (applikation) | For experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples) |
| Længde (engelsk) | 7 in. |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.76 mm |
| Model- | 515-1PP-7-5 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering