Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 15mm O.D. Medium Walled Precision NMR Tube
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
515-7PPM-7-5
515-7PPM-8-5
515-7PPM-9-5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beschreibung
Beinhaltet
Tube and disposable cap
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Spezifikation
Spezifikation
| Camber (metrisk) | 13 μm |
| Koncentricitet (metrisk) | 38 μm |
| Længde (metrisk) | 203,2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15.065±0.008 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13.00±0.013 mm |
| Feltstyrke | 400MHz |
| Til brug med (applikation) | For experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples) |
| Længde (engelsk) | 8 in. |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1.00 mm |
| Model- | 515-7PPM-8-5 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur