Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 150mL Suprasil Offset Nitrogen Dewar Flask for Bruker
Artikelnummer. 15358668
Skift visning
Til brug med (applikation):
For studier på 77 K
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15358668 For studier på 77 K Hver
1 options
Artikelnummer. 15358668 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. 660000087
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designed for cavities that have limited space between the reservoir and the drive shaft for iris. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ 150mL Suprasil Offset Nitrogen Dewar Flasks provide a convenient alternative to VT systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
  • 150mL flask lasts 30 minutes after a filling
  • Compatible with Bruker™ X-band Cavity
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Bruker X-band Cavity
Til brug med (applikation) For studier på 77 K
Inkluderer Dewar Flask
Model- WG-853-B-Q
Volumen (metrisk) 150 mL