Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD Tyndvægget præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15398768
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
Feltstyrke:
100MHz
200 MHz
400 MHz
500 MHz
Tykkelse (metrisk) væg:
0,46 mm
0,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Model- Feltstyrke Tykkelse (metrisk) væg Pakningsstørrelse
15398768 178 mm 513-1PS-7-5 100MHz 0,55 mm Pakke med 5
15308778 203,2 mm 513-1PS-8-5 100MHz 0,55 mm Pakke med 5
15318778 228,6 mm 513-1PS-9-5 100MHz 0,55 mm Pakke med 5
15358798 178 mm 513-1PP-7-5 200 MHz 0,46 mm Pakke med 5
15368798 203,2 mm 513-1PP-8-5 200 MHz 0,46 mm Pakke med 5
15328928 228,6 mm 513-5PP-9-5 400 MHz 0,46 mm Pakke med 5
15318928 203,2 mm 513-5PP-8-5 400 MHz 0,46 mm Pakke med 5
15398918 178 mm 513-5PP-7-5 400 MHz 0,46 mm -
15338978 178 mm 513-7PP-7-5 500 MHz 0,46 mm -
15348978 203,2 mm 513-7PP-8-5 500 MHz 0,46 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15398768 Lieferant Wilmad-LabGlass™ Lieferanten-Nr. 661001075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 DKK
    728.31 DKK / Pakke med 5
    Spare 121.69 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Includes
Rør og engangshætte
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i et topmoderne ISO anlæg 9001:2008 USA ved hjælp af en unik præcisionskrympning og slibningsproces til at forme den indvendige overflade med maksimal fyldningsfaktor.
  • Den indvendige overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
  • Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
  • Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravene til Type 1 Klasse A-glas fra ASTM E438 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og optiske overfladefejlstjek
Spezifikation
Camber (metrisk) 38 μm
Koncentricitet (metrisk) 254 μm
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Glas (Type 1, Klasse A)
Produkttype Højpræcisions NMR prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 9,±9935 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 8,90 ± 0,13 mm
Feltstyrke 100MHz
Til brug med (applikation) For eksperimenter, der kræver kritisk shimming-kvalitet (højt/ultrahøjt felt, ikke-spinning, multidimensionelle, multikerner, DNP-eksperimenter og undersøgelser, der involverer biologiske prøver)
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0,55 mm
Model- 513-1PS-7-5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.