Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD Tyndvægget præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15348978 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Feltstyrke:
100MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Tykkelse (metrisk) væg:
0,46 mm
0,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15348978
Brand: Wilmad-LabGlass™ 665001085
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Indeholder
Rør og engangshætte
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
  • Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
  • Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
  • Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Camber (metrisk) 13μ m
Koncentricitet (metrisk) 38μ m
Længde (metrisk) 203,2 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Produkttype High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 9,±9935 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 9,±070 0,013 mm
Feltstyrke 500 MHz
Til brug med (applikation) For eksperimenter, der kræver kritisk shimming-kvalitet (højt/ultrahøjt felt, ikke-spinning, multidimensionelle, multikerner, DNP-eksperimenter og undersøgelser, der involverer biologiske prøver)
Længde (engelsk) 8 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0,46 mm
Model- 513-7PP-8-5