Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD Tyndvægget præcisions-NMR-rør
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Feltstyrke:
100MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Tykkelse (metrisk) væg:
0,46 mm
0,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
Rør og engangshætte
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 51μ m |
| Længde (metrisk) | 203,2 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttype | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,±9935 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9,±070 0,013 mm |
| Feltstyrke | 400 MHz |
| Til brug med (applikation) | For eksperimenter, der kræver kritisk shimming-kvalitet (højt/ultrahøjt felt, ikke-spinning, multidimensionelle, multikerner, DNP-eksperimenter og undersøgelser, der involverer biologiske prøver) |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Vis mere |