Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD Tyndvægget præcisions-NMR-rør
Artikelnummer. 15308778 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Model-:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Feltstyrke:
100MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Tykkelse (metrisk) væg:
0,46 mm
0,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15308778
Brand: Wilmad-LabGlass™ 661001085
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Includes
Rør og engangshætte
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
  • Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
  • Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
  • Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
  • Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Especificaciones
Camber (metrisk) 38 μm
Koncentricitet (metrisk) 254 μm
Længde (metrisk) 203,2 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Produkttype High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 9,±9935 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 8.90±0.13 mm
Feltstyrke 100MHz
Til brug med (applikation) For eksperimenter, der kræver kritisk shimming-kvalitet (højt/ultrahøjt felt, ikke-spinning, multidimensionelle, multikerner, DNP-eksperimenter og undersøgelser, der involverer biologiske prøver)
Længde (engelsk) 8 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0,55 mm
Model- 513-1PS-8-5
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado