Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Medium Walled Precision NMR Tube
Artikelnummer. 15318988 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Model-:
513-7PPM-7-5
513-7PPM-8-5
513-7PPM-9-5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6
Artikelnummer. 15318988
Brand: Wilmad-LabGlass™ 665021085
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6
Indeholder
Tube and disposable cap
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Tekniske data
Camber (metrisk) 13 μm
Koncentricitet (metrisk) 38 μm
Længde (metrisk) 203.2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.9935±0.0065 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 8.160±0.013 mm
Feltstyrke 200MHz
Til brug med (applikation) Ideal for experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples™)
Længde (engelsk) 8 in.
Tykkelse (metrisk) væg 0.92 mm
Model- 513-7PPM-8-5