Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Medium Walled Precision NMR Tube
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Model-:
513-7PPM-7-5
513-7PPM-8-5
513-7PPM-9-5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
Rør og engangshætte
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.
- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 38μ m |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,±9935 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8.160±0.013 mm |
| Feltstyrke | 200MHz |
| Til brug med (applikation) | Ideal for experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples™) |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.92 mm |
| Model- | 513-7PPM-7-5 |