Få mere at vide
Gibco™ William's E Medium, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11514466
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11514466 10 x 500 ml Pakke med 10
10043282 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11514466 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 32551087
Edge
GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
William's E Medium blev oprindeligt udviklet af Williams og Gunn som reduceret serum-suppleret medium til langtidscellekulturer af voksne rotteleverepitelceller. Gibco™ William's E Medium kan også bruges til dyrkning af hepatocytceller af forskellige arter, såsom mennesker afledt HepaRG™ celler.
Dette William's E Medium er modificeret som følger:
  • Med: Phenol Rød, GlutaMAX™
  • Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ William's E Medium er en modifikation af tidligere medier, der er blevet beriget med aminosyrer og fordoblet glukosen. William's E Medium indeholder unikke ingredienser, herunder zink, jern, mangan, ikke-essentielle aminosyrer, reduktionsmidlet glutathion og lipidet methyllinoleat. Gibco™ William's E Medium med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
cGMP fremstilling
Gibco™ William's E Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
William's E Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver William's E Medium tilskud, almindeligvis med 5-10 % føtalt bovint serum (FBS). William's E Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype William's E Medium
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 10 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standard
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Kultur Type Pattedyrcellekultur