Få mere at vide
Cole-Parmer™ Wildco™ Kemmerer Vandprøvetager
Artikelnummer. 11784499 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 ml
1200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11784499 1200 ml Hver
11774499 400 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11784499 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0548510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8690.00 DKK
    7933.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 756.07 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Prøve på specifikke dybder mellem 3 og 600 fod.
  • WildcoKemmerer vandprøveudtager
  • Messengeren aktiverer de unikke triphoveder, der sikrer lukning i hurtigt strømmende vandløb eller turbulent vand, uanset linjevinklen
  • Alle modeller inkluderer en plastiktaske; bestille messenger og linje separat.
  • 304 SS-modellerne har urethan-endeforseglinger (må ikke bruges, når kviksølvkoncentrationen overstiger 1 ppm).
Tekniske data
Produkttype Kemmerer Vandprøvetager
Materiale Rustfrit stål
Oversigt 3 til 600 fods dybde
Kapacitet (metrisk) 1200 ml