Få mere at vide
Cole-Parmer™ Wildco™ Vandret Alpha vandprøveudtager
Artikelnummer. 11704819 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Rørmateriale:
Akryl
PVC
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørmateriale Pakningsstørrelse
11704819 Akryl Hver
11704509 PVC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11704819 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0548810
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Velegnet til brug i oceaner, dybe søer og ætsende vand
  • Alpha-prøvetagere er velegnede til brug i oceaner, dybe søer og ætsende vand
  • Vælg vandrette prøveudtagere til prøvetagning på overfladen, termoklin eller lige over bunden
  • Urethan-endetætninger klikker på plads med minimal overfladeforstyrrelse ved messenger-kontakt
  • Drænventil giver nem prøveudtagning
  • Prøvetagere inkluderer en bæretaske; bestille messenger og linje separat
  • Silikone endetætninger fås ved specialbestilling; ring til vores applikationsspecialister for detaljer
  • Må ikke anvendes, når kviksølvkoncentrationerne overstiger 1 ppm.
Tekniske data
Produkttype Vandret Alpha vandprøveudtager
Materiale Akryl, urethan endetætninger
Rørmateriale Akryl
Kapacitet (metrisk) 2.2 L
Til brug med (applikation) Vandprøvetagning i oceaner, dybe søer og ætsende farvande
Længde (engelsk) 26,4''
Længde (metrisk) 67.06 cm