Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wig-L-Bug™ Blande-/slibemølletilbehør, hætteglas i rustfrit stål
Artikelnummer. 15493875
:
Hætteglas i rustfrit stål
Artikelnummer. 15493875
Brand: Thermo Scientific™ 042629.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Wig-L-Bug Blande-/slibemølle (AA42627KT)
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Hætteglas af rustfrit stål, 1 tomme lang x 1/2 tomme diameter (2,54 x 1,27 cm)
  • Med kuglestøder af rustfrit stål, 0,635 cm i diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hætteglas i rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Wig-L-Bug Blande-/slibemølle (Fcat: AA42627KT)