Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Tilbehør
Artikelnummer. 15456505
Højde (engelsk):
2 tommer
1 fod
2 fod
Mængde:
100/pakke
25/pakke
5/pakke
Hver
Type:
Hætteglas
Hætteglasadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 15456505
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042628.KM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Digital Wig-L-Bug Blande/slibemølle
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 1 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 2 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Adapter for 2 in. long, 0.5 in. diameter vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 1 fod
Mængde 25/pakke
Type Hætteglas
Til brug med (udstyr) Digital Wig-L-Bug blande/kværn