Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Tilbehør
Mængde:
100/pakke
25/pakke
5/pakke
Hver
Type:
Hætteglas
Hætteglasadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Højde (engelsk):
2 tommer
1 fod
2 fod
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 1 ft. long x 0.5 in. dia.
- Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 2 ft. long x 0.5 in. dia.
- Adapter for 2 in. long, 0.5 in. diameter vials
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Accessory for Digital Wig-L-Bug mixing/grinding mill |
| Mængde | Hver |
| Type | Hætteglasadapter |