Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Tilbehør
Artikelnummer. 11415280
Højde (engelsk):
2 tommer
1 fod
2 fod
Mængde:
100/pakke
25/pakke
5/pakke
Hver
Type:
Hætteglas
Hætteglasadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 11415280
Brand: Thermo Scientific Chemicals 044530.KN
Kun null tilbage
Til brug med Digital Wig-L-Bug Blande/slibemølle
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Polystyren hætteglas med polyethylen slip-on hætte; 1 fod lang x 0,5 tommer dia.
  • Polystyren hætteglas med polyethylen slip-on hætte; 2 fod lang x 0,5 tommer dia.
  • Adapter til 2 tommer lange hætteglas med en diameter på 0,5 tommer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 2 tommer
Mængde 100/pakke
Type Hætteglas
Til brug med (udstyr) Digital Wig-L-Bug blande/kværn