Få mere at vide
Agilent BioTek™ Widefield Imaging Accessory Kit
Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
Agilent BioTek Cytation og Lionheart
Beskrivelse
- For use with Cytation Cell Imaging Multimode Readers and Lionheart Automated Microscopes.
- Designed to provide the essential objectives, filters cubes, LEDs and adapters required for use across a broad range of widefield imaging workflows.
- Includes protective case for convenience and ease of use.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Accessory Kit |
| Til brug med (udstyr) | Agilent BioTek Cytation og Lionheart |
| Sterilitet | Non-sterile |