Få mere at vide
Motic™ Widefield okularer til Motic™ TEC POL mikroskoper
Beskrivelse
- Til brug med Motic™ Panthera TEC POL mikroskoper
- ±5 dioptrier
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Synsfelt | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | Motic™ TEC POL mikroskoper |
| Forstørrelseskraft | 10X |