Få mere at vide
Motic™ Widefield okularer til Motic™ TEC POL mikroskoper
Artikelnummer. 16235800
Skift visning
Synsfelt:
20 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Synsfelt Pakningsstørrelse
16235800 20 mm -
16225800 22 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16235800 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001403541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 DKK
    531.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.61 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Widefield okular til brug med TEC POL mikroskoper.
  • Til brug med Motic™ Panthera TEC POL mikroskoper
  • ±5 dioptrier
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 25 mm
Synsfelt 20 mm
Til brug med (udstyr) Motic™ TEC POL mikroskoper
Forstørrelseskraft 10X