Få mere at vide
Sampling Systems™ Brede prøveprøverensebørster
Artikelnummer. 15809411 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15809411 1600 mm Hver
15819411 2100 mm Hver
15829411 600 mm Hver
15899401 1100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15809411 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8020J1600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for, at prøveudtageren er ordentligt rengjort for at forhindre krydskontaminering. Sampling Systems™ Wide Sampler-rengøringsbørster er en række børster, der er ideelle til rengøring af både rustfrit stål og plastikprøvetagere.
  • Hygiejniske nylonbørster
  • Robust aluminiumshåndtag
  • Bred børsteform
Tekniske data
Produkttype Rengøringsbørste
Håndtag Materiale Aluminium
Diameter (metrisk) børster 45 mm
Til brug med (udstyr) Rør med 30 til 45 mm diameter
Længde (metrisk) 1600 mm