Få mere at vide
Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) containere
Artikelnummer. 15116385
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15116385 50 mL
1 options
Artikelnummer. 15116385 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000074371
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wide Neck Theraphthalate (PETG)-beholdere er ideelle til en fantastisk produktpræsentation.
  • Serie 310.
  • Gennemsigtig PETG.
  • Firkantet med bred halsåbning.
  • Let at fylde og rengøre.
  • Lækagesikker.
  • Uden lukning.
  • Ideel til produktpræsentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Materiale PETG
Længde (metrisk) 38.5 mm
Mængde 162/Pk., 972/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 38.5 mm
Certificeringer/compliance Referenceerklæring om overensstemmelse
Lukning inkluderet Nej
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Firkant
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 60.5 mm
Produkttype Beholder
Til brug med (udstyr) Fyldning
Bredde (engelsk) 1,52 tommer.
Længde (engelsk) 1,52 tommer.
Højde (engelsk) 2,38 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres