Få mere at vide
Hirschmann™ Firkantet flaske med bred hals, 100 stk
Artikelnummer. p-7184615
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16417019
Brand: Hirschmann™ 7690665
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets bredhalset firkantet flaske lavet af HDPE med skruelåg lavet af LDPE er designet til at lette påfyldning og tømning.
  • Bred hals
  • Firkant
  • HDPE
  • Starter fra størrelse 20 ml og opefter
  • Neutral
  • Med skruelåg af LDPE
Tekniske data
Flaske Overflade Klarhed
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Rengøringsprocedure Gas/Kemisk/Stråling
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 28 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21.5 mm
Materiale HDPE
Hals-id (metrisk) 21.5 mm
nr. pr. pakke 100
Sterilitet Ikke steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 28
Lukningsfarve Neutral
Indhold og opbevaring Opbevares ved 5 til 40 °C
Lukning inkluderet Ja
Form Firkant
Højde (metrisk) 38 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse GL 28
Diameter (metrisk) 35 x 35 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres