Få mere at vide
Hirschmann™ Firkantet flaske med bred hals, 100 stk
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Beschreibung
- Bred hals
- Firkant
- HDPE
- Starter fra størrelse 20 ml og opefter
- Neutral
- Med skruelåg af LDPE
Spezifikation
Spezifikation
| Flaske Overflade | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Rengøringsprocedure | Gas/Kemisk/Stråling |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 28 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21.5 mm |
| Materiale | HDPE |
| Hals-id (metrisk) | 21.5 mm |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur