Få mere at vide
Hirschmann™ Firkantet flaske med bred hals, 10-pak
Artikelnummer. 16467029
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 16467029
Brand: Hirschmann™ 769069525
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets bredhalset firkantet flaske lavet af HDPE med skruelåg lavet af LDPE er designet til at lette påfyldning og tømning.
  • Bred hals
  • Firkant
  • HDPE
  • Starter fra størrelse 20 ml og opefter
  • Neutral
  • Med skruelåg af LDPE
Tekniske data
Flaske Overflade Klarhed
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Rengøringsprocedure Gas/Kemisk/Stråling
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 65 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Materiale HDPE
Hals-id (metrisk) 50 mm
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 65
Lukningsfarve Neutral
Indhold og opbevaring Opbevares ved 5 til 40 °C
Lukning inkluderet Ja
Form Firkant
Højde (metrisk) 212 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse GL 65
Diameter (metrisk) 98 x 98 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres