Få mere at vide
Hirschmann™ Firkantet flaske med bred hals, 10-pak
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Bred hals
- Firkant
- HDPE
- Starter fra størrelse 20 ml og opefter
- Neutral
- Med skruelåg af LDPE
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Overflade | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Rengøringsprocedure | Gas/Kemisk/Stråling |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 65 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 50 mm |
| Materiale | HDPE |
| Hals-id (metrisk) | 50 mm |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |