Få mere at vide
Kautex™ PVC-beholdere med bred hals, gennemsigtige med farve
Artikelnummer. 15911411
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 162
Pakke med 80
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15911411 100 mL Pakke med 80
10509252 100 mL Hver
15393268 1000 mL Pakke med 96
15346985 500 mL Pakke med 162
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15911411 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000070698
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Se din flaskes indhold gennem den tonede mørke farve på Kautex™ PVC-beholdere med bred hals, gennemsigtige med farve. Den firkantede PVC-flaske er syntetisk.
  • Firkant
  • Brun eller Amber
  • PVC
  • Uden skruelukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Brun
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31 mm
Til brug med (applikation) Emballering, udlevering, afsendelse af prøver, opbevaring, forsendelse
Materiale Polypropylen, PVC
Gennemsigtighed Ja
Format Firkant
Lukning inkluderet Nej
Form Firkant
Højde (metrisk) 71 mm
Produkttype Beholder med bred hals