Få mere at vide
BRAND™ PTFE-flaske med bred hals
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk og termisk modstand
- Robust design med kraftige vægge
- Med skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Oversigt | Bred hals |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 35 mm |
| Materiale | PTFE |
| Lukketype | Skruelåg |