Få mere at vide
BRAND™ PTFE-flaske med bred hals
PTFE-flaske med bred hals har kemiske og termiske modstandsegenskaber.
Brand: BRAND™ 130564
4462.77 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Kemisk og termisk modstand
- Robust design med kraftige vægge
- Med skruelåg
Tekniske data
2000 mL | |
60 mm | |
Skruelåg |
Bred hals | |
PTFE |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ PTFE-flaske med bred hals > Materiale: Polypropylen; Kapacitet: 2000mL; Pendulum
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion