Få mere at vide
BRAND™ LDPE-flaske med bred hals
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | LDPE |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 65 |
| Format | Bred hals |
| Højde (metrisk) | 246 mm |
| Diameter (metrisk) | 120 mm |