Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | LDPE |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 40 |
| Format | Bred hals |
| Højde (metrisk) | 126 mm |
| Diameter (metrisk) | 62 mm |