Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | LDPE |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Format | Bred hals |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |