Få mere at vide
BRAND™ Erlenmeyerkolbe med bred hals
Erlenmeyerkolbe med bred hals og skruelåg er konstrueret af polypropylen.
Brand: BRAND™ 93170
255.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Høj klarhed
- Med dimissioner
- Hals med standard jordfatning (Konisk samlingsprop, PE-LD: NS 34/35 Kat. Nr. 1444 40, NS 45/40 Kat. Nr. 1444 45.)
Tekniske data
50 mL | |
Bred hals | |
Ja | |
NS 34/35 |
Polypropylen | |
Erlenmeyer Kolbe | |
Skrue |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Erlenmeyerkolbe med bred hals > Kapacitet: 50 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion