Få mere at vide
BRAND™ Erlenmeyer-kolber af glas med bred hals
Artikelnummer. 10419912 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10419912 300 mL Pakke med 10
10089860 250 mL Pakke med 10
10141681 50 mL Pakke med 10
10151871 500 mL Pakke med 10
10293391 100 mL Pakke med 10
10694352 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10419912 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 92839
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med perlekant og gradueringer
  • Fremstillet af Boro 3.3 glas
  • Bred hals for nem påfyldning
  • Acc. til DIN EN ISO 24450
  • Leveres i pakker med 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 50 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 156 mm
nr. pr. pakke 10
Diameter (metrisk) Udvendig 87 mm