Få mere at vide
BRAND™ Erlenmeyer-kolber af glas med bred hals
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af Boro 3.3 glas
- Bred hals for nem påfyldning
- Acc. til DIN EN ISO 24450
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) ydre hals | 34 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 64 mm |